Drukuj
4-(tert-Butyl)phenyl isocyanate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR8491-1G OR8491-25G OR8491-5G
APOSOR8491-1GEA 190 PLN
APOSOR8491-1G APOSOR8491-25G APOSOR8491-5G
4-(tert-Butyl)phenyl isocyanate 97%
4-(tert-Butyl)phenyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formuła: C₁₁H₁₃NO
Temp. Wrzenia: 236…237 °C
Gęstość: 0,986 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00040718
Numer CAS: 1943-67-5
Jednostka: 2206
ADR: 6.1,III