Drukuj
4,5,6-Triaminopyrimidine sulphate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Pyrimidine-4,5,6-triamine sulphate
OR8231-1G OR8231-5G
APOSOR8231-1GEA 566 PLN
APOSOR8231-1G APOSOR8231-5G
4,5,6-Triaminopyrimidine sulphate 95%
4,5,6-Triaminopyrimidine sulphate
Formuła: C₄H₇N₅·H₂SO₄
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012789
Numer CAS: 49721-45-1
Numer WE (dawny EINECS): 256-446-3