Drukuj
1-Bromo-8-phenyloctane 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8184-1G OR8184-5G
APOSOR8184-1GEA 313 PLN
APOSOR8184-1G APOSOR8184-5G
1-Bromo-8-phenyloctane 95+%
1-Bromo-8-phenyloctane
Formuła: C₁₄H₂₁Br
Temp. Wrzenia: 84…86 °C (0,15 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01075178
Numer CAS: 54646-75-2