Drukuj
1H-Imidazole-1-carbonitrile 94%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR8175T-1G OR8175T-250MG OR8175T-5G
APOSOR8175T-1GEA 1160 PLN
APOSOR8175T-1G APOSOR8175T-250MG APOSOR8175T-5G
1H-Imidazole-1-carbonitrile 94%
1H-Imidazole-1-carbonitrile
Formuła: C₄H₃N₃
Temp. Wrzenia: 185…189 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00269955
Numer CAS: 36289-36-8