Drukuj
4-(5-Bromopent-1-yl)anisole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(5-Bromopent-1-yl)-4-methoxybenzene, 1-Bromo-5-(4-methoxyphenyl)pentane
OR8175-25G OR8175-5G
APOSOR8175-25GEA 3580 PLN
APOSOR8175-25G APOSOR8175-5G
4-(5-Bromopent-1-yl)anisole
4-(5-Bromopent-1-yl)anisole
Formuła: C₁₂H₁₇BrO
Temp. Wrzenia: 123…125 °C (0,15 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01075176
Numer CAS: 14469-84-2