Drukuj
1-(4-Methylthiophenyl)-2-methyl-5-phenylpyrrole-3-carboxylic acid 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
OR8137-10G OR8137-1G OR8137-5G
APOSOR8137-10GEA 4320 PLN
APOSOR8137-10G APOSOR8137-1G APOSOR8137-5G
1-(4-Methylthiophenyl)-2-methyl-5-phenylpyrrole-3-carboxylic acid 95+%
1-(4-Methylthiophenyl)-2-methyl-5-phenylpyrrole-3-carboxylic acid
Formuła: C₁₉H₁₇NO₂S
Temp. topnienia: 202…203 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02180787
Numer CAS: 306936-46-9