Drukuj
2-(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(2-Amino-2-oxoethyl)-4-methyl-1,3-thiazole
OR8136-1G OR8136-250MG OR8136-5G
APOSOR8136-1GEA 1570 PLN
APOSOR8136-1G APOSOR8136-250MG APOSOR8136-5G
2-(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide 95%
2-(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
Formuła: C₆H₈N₂OS
Temp. topnienia: 128…130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02180665
Numer CAS: 173739-73-6