Drukuj
Methyl 1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-carboxylate hydrochloride 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Methoxycarbonyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride, Methyl 1,2,3,4-tetrahydroquinoline-2-carboxylate hydrochloride
OR8135-1G OR8135-5G
APOSOR8135-1GEA 414 PLN
APOSOR8135-1G APOSOR8135-5G
Methyl 1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-carboxylate hydrochloride 95+%
Methyl 1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-carboxylate hydrochloride
Formuła: C₁₁H₁₃NO₂·ClH
MW: 227.687 g/mol
Temp. topnienia: 170…179 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02180877
Numer CAS: 78348-26-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III