Drukuj
2-Methyl-5-(piperidin-1-ylsulphonyl)-3-furoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Methyl-5-(piperidin-1-ylsulphonyl)furan-3-carboxylic acid
OR8133-1G OR8133-250MG
APOSOR8133-1GEA 696 PLN
APOSOR8133-1G APOSOR8133-250MG
2-Methyl-5-(piperidin-1-ylsulphonyl)-3-furoic acid 95%
2-Methyl-5-(piperidin-1-ylsulphonyl)-3-furoic acid
Formuła: C₁₁H₁₅NO₅S
MW: 273.306 g/mol
Temp. topnienia: 188…189 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02180759
Numer CAS: 306936-38-9
Jednostka: 3261
ADR: 8 III