Drukuj
4-[4-(2-Methoxyphenyl)piperidino]-3-nitrobenzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR8110-1G OR8110-5G
APOSOR8110-1GEA 559 PLN
APOSOR8110-1G APOSOR8110-5G
4-[4-(2-Methoxyphenyl)piperidino]-3-nitrobenzaldehyde 97%
4-[4-(2-Methoxyphenyl)piperidino]-3-nitrobenzaldehyde
Formuła: C₁₉H₂₀N₂O₄
Temp. topnienia: 116…118 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01314135
Numer CAS: 301334-92-9