Drukuj
Ethyl [(4-iodophenyl)amino]acetate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 2-(4-iodoanilino)acetate
OR8095-1G OR8095-5G OR8095-10G
APOSOR8095-1GEA 580 PLN
APOSOR8095-1G APOSOR8095-5G APOSOR8095-10G
Ethyl [(4-iodophenyl)amino]acetate 97%
Ethyl [(4-iodophenyl)amino]acetate
Formuła: C₁₀H₁₂INO₂
MW: 305.112 g/mol
Temp. topnienia: 84…86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00176764
Numer CAS: 14108-76-0