Drukuj
Ethyl 1-(3-aminobenzyl)piperidine-4-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(3-Aminobenzyl)-4-(ethoxycarbonyl)piperidine, 3-{[4-Ethoxycarbonyl)piperidin-1-yl]methyl}aniline
OR8090-1G OR8090-250MG OR8090-5G
APOSOR8090-1GEA 508 PLN
APOSOR8090-1G APOSOR8090-250MG APOSOR8090-5G
Ethyl 1-(3-aminobenzyl)piperidine-4-carboxylate 97%
Ethyl 1-(3-aminobenzyl)piperidine-4-carboxylate
Formuła: C₁₅H₂₂N₂O₂
MW: 262.347 g/mol
Temp. topnienia: 49…53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02180894
Numer CAS: 306937-22-4
Jednostka: 3259
ADR: 8 III