Drukuj
Diethyl 3,4-dihydroxyfuran-2,5-dicarboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR8077-1G OR8077-250MG
APOSOR8077-1GEA 911 PLN
APOSOR8077-1G APOSOR8077-250MG
Diethyl 3,4-dihydroxyfuran-2,5-dicarboxylate 97%
Diethyl 3,4-dihydroxyfuran-2,5-dicarboxylate
Formuła: C₁₀H₁₂O₇
Temp. topnienia: 178…180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00092386
Numer CAS: 6270-57-1