Drukuj
2,5-Diethoxy-4-(morpholin-4-yl)aniline
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(4-Amino-2,5-diethoxyphenyl)morpholine
OR8076-10G OR8076-1G OR8076-5G
APOSOR8076-10GEA 917 PLN
APOSOR8076-10G APOSOR8076-1G APOSOR8076-5G
2,5-Diethoxy-4-(morpholin-4-yl)aniline
2,5-Diethoxy-4-(morpholin-4-yl)aniline
Formuła: C₁₄H₂₂N₂O₃
Temp. topnienia: 93…96 °C
Gęstość: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02052680
Numer CAS: 51963-82-7
Numer WE (dawny EINECS): 257-562-7