Drukuj
4-(5-Chlorothien-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-4-(5-chlorothien-2-yl)-1,3-thiazole, 2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-5-chlorothiophene
OR8067-1G OR8067-250MG
APOSOR8067-1GEA 464 PLN
APOSOR8067-1G APOSOR8067-250MG
4-(5-Chlorothien-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine 97%
4-(5-Chlorothien-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine
Formuła: C₇H₅ClN₂S₂
MW: 216.711 g/mol
Temp. topnienia: 129…130 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01312979
Numer CAS: 123971-45-9