2-(5-Chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl)thiophene-5-sulphonyl chloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
OR8065-1G
OR8065-500MG
APOSOR8065-1GEA
2290
PLN
APOSOR8065-1G
APOSOR8065-500MG
2-(5-Chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl)thiophene-5-sulphonyl chloride 95%
2-(5-Chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl)thiophene-5-sulphonyl chloride
Formuła:
C₆H₂Cl₂N₂O₂S₃ Temp. topnienia: 71…74 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02180888 Numer CAS: 306937-21-3 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |