Drukuj
6-[4-(tert-Butyl)phenoxy]pyridin-3-amine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Amino-2-[4-(tert-butyl)phenoxy]pyridine, CB-103, 6-(4-(tert-Butyl)phenoxy)pyridin-3-amine
OR8051-1G OR8051-5G OR8051-10G
APOSOR8051-1GEA 421 PLN
APOSOR8051-1G APOSOR8051-5G APOSOR8051-10G
6-[4-(tert-Butyl)phenoxy]pyridin-3-amine 97%
6-[4-(tert-Butyl)phenoxy]pyridin-3-amine
Formuła: C₁₅H₁₈N₂O
Temp. topnienia: 89…90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052647
Numer CAS: 218457-67-1