Drukuj
2,1-Benzisoxazole-3-carboxylic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8019-1G OR8019-5G OR8019-100MG
APOSOR8019-1GEA 1230 PLN
APOSOR8019-1G APOSOR8019-5G APOSOR8019-100MG
2,1-Benzisoxazole-3-carboxylic acid 96%
2,1-Benzisoxazole-3-carboxylic acid
Formuła: C₈H₅NO₃
Temp. topnienia: 229…230 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02180526
Numer CAS: 642-91-1