Drukuj
5-Amino-1H-indole-3-carboxamide hydrochloride, tech
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(Aminocarbonyl)-1H-indol-5-amine hydrochloride
OR8008-1G OR8008-250MG
APOSOR8008-1GEA 859 PLN
APOSOR8008-1G APOSOR8008-250MG
5-Amino-1H-indole-3-carboxamide hydrochloride, tech
5-Amino-1H-indole-3-carboxamide hydrochloride
Formuła: C₉H₉N₃O·ClH
MW: 211.648 g/mol
Temp. topnienia: 296…298 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02259416
Numer CAS: 306936-36-7