Drukuj
2-Acetyl-3-amino-5-(4-tert-butylphenyl)thiophene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR8003-10G OR8003-1G OR8003-5G
APOSOR8003-10GEA 2600 PLN
APOSOR8003-10G APOSOR8003-1G APOSOR8003-5G
2-Acetyl-3-amino-5-(4-tert-butylphenyl)thiophene 97%
2-Acetyl-3-amino-5-(4-tert-butylphenyl)thiophene
Formuła: C₁₆H₁₉NOS
Temp. topnienia: 179…181 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02179917
Numer CAS: 306935-12-6