Drukuj
Ethyl 4,6-dichloro-2-(methylthio)quinoline-3-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 4,6-dichloro-2-(methylsulphanyl)quinoline, 4,6-Dichloro-3-(ethoxycarbonyl)-2-(methylthio)quinoline
OR8002-1G OR8002-500MG
APOSOR8002-1GEA 522 PLN
APOSOR8002-1G APOSOR8002-500MG
Ethyl 4,6-dichloro-2-(methylthio)quinoline-3-carboxylate
Ethyl 4,6-dichloro-2-(methylthio)quinoline-3-carboxylate
Formuła: C₁₃H₁₁Cl₂NO₂S
MW: 316.203 g/mol
Temp. topnienia: 133…135 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00276616
Numer CAS: 227958-96-5