Drukuj
1H-Indene-3-carboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7859-5G OR7859-10G
APOSOR7859-5GEA 1100 PLN
APOSOR7859-5G APOSOR7859-10G
1H-Indene-3-carboxylic acid 95%
1H-Indene-3-carboxylic acid
Formuła: C₁₀H₈O₂
Temp. topnienia: 161…165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00086207
Numer CAS: 14209-41-7