Drukuj
3-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)oxy]pyridine-2-carboxylic acid monohydrate 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
OR7847-1G OR7847-5G OR7847-10G
APOSOR7847-1GEA 923 PLN
APOSOR7847-1G APOSOR7847-5G APOSOR7847-10G
3-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)oxy]pyridine-2-carboxylic acid monohydrate 95+%
3-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)oxy]pyridine-2-carboxylic acid monohydrate
Formuła: C₁₂H₁₁N₃O₅·H₂O
Temp. topnienia: >130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08567951
Numer CAS: 1172989-15-9