Drukuj
4-Chloro-2-methylphenylhydrazine hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Chloro-2-hydrazinotoluene hydrochloride, (4-Chloro-2-methylphenyl)hydrazine hydrochloride
OR7762-10G OR7762-1G
APOSOR7762-10GEA 1450 PLN
APOSOR7762-10G APOSOR7762-1G
4-Chloro-2-methylphenylhydrazine hydrochloride 97%
4-Chloro-2-methylphenylhydrazine hydrochloride
Formuła: C₇H₉ClN₂·ClH
Temp. topnienia: 206…208 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012944
Numer CAS: 19690-59-6
Numer WE (dawny EINECS): 243-227-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III