Drukuj
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate 90+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Carboxy-1H-benzimidazole hydrate
OR7662-1G OR7662-250MG
APOSOR7662-1GEA 349 PLN
APOSOR7662-1G APOSOR7662-250MG
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate 90+%
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate
Formuła: C₈H₆N₂O₂·H₂O
MW: 180.161 g/mol
Temp. topnienia: 169…171 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368500
Numer CAS: 849776-47-2