Drukuj
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde hydrate 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7624-1G OR7624-5G
APOSOR7624-1GEA 1330 PLN
APOSOR7624-1G APOSOR7624-5G
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde hydrate 95+%
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde hydrate
Formuła: C₈H₇ClO₃S·H₂O
MW: 236.673 g/mol
Temp. topnienia: 111…112 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08166750
Numer CAS: 1171826-50-8