Drukuj
2-(Thien-2-yl)aniline hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(2-Aminophenyl)thiophene hydrochloride
OR7583-1G OR7583-250MG OR7583-5G
APOSOR7583-1GEA 1820 PLN
APOSOR7583-1G APOSOR7583-250MG APOSOR7583-5G
2-(Thien-2-yl)aniline hydrochloride
2-(Thien-2-yl)aniline hydrochloride
Formuła: C₁₀H₉NS·ClH
MW: 211.711 g/mol
Temp. topnienia: 210…212 °C (lit.)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07365346
Numer CAS: 1087723-62-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III