Drukuj
3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Carboxy-3'-methylbiphenyl, 2-(3-Methylphenyl)benzoic acid
OR7516-1G OR7516-5G
APOSOR7516-1GEA 621 PLN
APOSOR7516-1G APOSOR7516-5G
3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Formuła: C₁₄H₁₂O₂
Temp. topnienia: 94…97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04039113
Numer CAS: 107412-71-5