Drukuj
6-Bromo-1-methyl-1H-benzimidazole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Bromo-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
OR7414-1G OR7414-5G
APOSOR7414-1GEA 305 PLN
APOSOR7414-1G APOSOR7414-5G
6-Bromo-1-methyl-1H-benzimidazole
6-Bromo-1-methyl-1H-benzimidazole
Formuła: C₈H₇BrN₂
MW: 211.059 g/mol
Temp. topnienia: 201…203 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09027271
Numer CAS: 53484-16-5