Drukuj
3-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(3-Aminophenyl)furan hydrochloride
OR7393-1G OR7393-5G
APOSOR7393-1GEA 638 PLN
APOSOR7393-1G APOSOR7393-5G
3-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride
3-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride
Formuła: C₁₀H₉NO·ClH
MW: 195.645 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07366478
Numer CAS: 1172481-22-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III