Drukuj
4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4'-Chloro-3-formylbiphenyl, 3-(4-Chlorophenyl)benzaldehyde, 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
OR7356-1G OR7356-5G
APOSOR7356-1GEA 400 PLN
APOSOR7356-1G APOSOR7356-5G
4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde 95%
4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
Formuła: C₁₃H₉ClO
Temp. topnienia: 56…60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03424622
Numer CAS: 139502-80-0
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III