Drukuj
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3'-Chloro-4-formylbiphenyl, 4-(3-Chlorophenyl)benzaldehyde
OR7349-1G OR7349-5G
APOSOR7349-1GEA 400 PLN
APOSOR7349-1G APOSOR7349-5G
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde 95%
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
Formuła: C₁₃H₉ClO
MW: 216.663 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03424617
Numer CAS: 400744-49-2