Drukuj
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(2-Chlorophenyl)benzaldehyde, 2-Chloro-4'-formylbiphenyl
OR7346-1G OR7346-5G
APOSOR7346-1GEA 487 PLN
APOSOR7346-1G APOSOR7346-5G
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde 95%
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
Formuła: C₁₃H₉ClO
Temp. topnienia: 70…71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631914
Numer CAS: 39802-78-3