Drukuj
3-(3-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7334-1G OR7334-250MG OR7334-5G
APOSOR7334-1GEA 1060 PLN
APOSOR7334-1G APOSOR7334-250MG APOSOR7334-5G
3-(3-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
3-(3-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formuła: C₉H₇BrO
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04039055
Numer CAS: 170859-80-0