Drukuj
3-(2-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(2-Bromophenyl)-3-hydroxyprop-1-yne, 1-Bromo-2-(3-hydroxyprop-1-yn-1-yl)benzene
OR7333-1G OR7333-250MG OR7333-5G
APOSOR7333-1GEA 421 PLN
APOSOR7333-1G APOSOR7333-250MG APOSOR7333-5G
3-(2-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
3-(2-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formuła: C₉H₇BrO
MW: 211.055 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04039054
Numer CAS: 116509-98-9