Drukuj
4'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7320-1G OR7320-250MG
APOSOR7320-1GEA 946 PLN
APOSOR7320-1G APOSOR7320-250MG
4'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
4'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride
Formuła: C₁₃H₁₁NO₂·ClH
MW: 249.693 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08276229
Numer CAS: 41567-82-2