Drukuj
5-Chloronaphthalene-2-sulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR7150T-1G OR7150T-500MG
APOSOR7150T-1GEA 2000 PLN
APOSOR7150T-1G APOSOR7150T-500MG
5-Chloronaphthalene-2-sulphonyl chloride
5-Chloronaphthalene-2-sulphonyl chloride
Formuła: C₁₀H₆Cl₂O₂S
Temp. topnienia: 110…112 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00269950
Numer CAS: 89108-45-2
Jednostka: 3261
ADR: 8,II