Drukuj
(6-Bromo-2-chloro-3-ethoxyphenyl)methanol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR71010-1G OR71010-500MG
APOSOR71010-1GEA 1390 PLN
APOSOR71010-1G APOSOR71010-500MG
(6-Bromo-2-chloro-3-ethoxyphenyl)methanol 95%
(6-Bromo-2-chloro-3-ethoxyphenyl)methanol
Formuła: C₉H₁₀BrClO₂
MW: 265.531 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD32707277
Numer CAS: 2386676-58-8