Drukuj
5-Chloronaphthalene-1-sulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-Chloro-1-(chlorosulphonyl)naphthalene
OR7100T-1G OR7100T-100MG OR7100T-500MG
APOSOR7100T-1GEA 2000 PLN
APOSOR7100T-1G APOSOR7100T-100MG APOSOR7100T-500MG
5-Chloronaphthalene-1-sulphonyl chloride
5-Chloronaphthalene-1-sulphonyl chloride
Formuła: C₁₀H₆Cl₂O₂S
Temp. topnienia: 94…95 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00269949
Numer CAS: 6291-07-2
Jednostka: 1759
ADR: 8,III