Drukuj
4,4'-Bipyridine dihydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR7090-1G OR7090-250MG OR7090-5G
APOSOR7090-1GEA 691 PLN
APOSOR7090-1G APOSOR7090-250MG APOSOR7090-5G
4,4'-Bipyridine dihydrochloride
4,4'-Bipyridine dihydrochloride
Formuła: C₁₀H₈N₂·2ClH
Temp. topnienia: 302…306 °C
Gęstość: 1,52 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012824
Numer CAS: 27926-72-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III