Drukuj
4-(1H-Pyrazol-1-ylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (4-((1H-Pyrazol-1-yl)sulphonyl)phenyl)boronic acid
OR7026-1G OR7026-250MG
APOSOR7026-1GEA 1580 PLN
APOSOR7026-1G APOSOR7026-250MG
4-(1H-Pyrazol-1-ylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
4-(1H-Pyrazol-1-ylsulphonyl)benzeneboronic acid
Formuła: C₉H₉BN₂O₄S
MW: 252.055 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09027235
Numer CAS: 957061-02-8