Drukuj
2-Amino-4-methoxybenzenethiol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR70225-1G OR70225-250MG
APOSOR70225-1GEA 3900 PLN
APOSOR70225-1G APOSOR70225-250MG
2-Amino-4-methoxybenzenethiol
2-Amino-4-methoxybenzenethiol
Formuła: C₇H₉NOS
Temp. Wrzenia: 122 °C (0,5 mm Hg)
Temp. topnienia: 47 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD17014600
Numer CAS: 14482-32-7