Drukuj
2-Amino-5-chloro-3-iodobenzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Carboxy-4-chloro-6-iodoaniline, 5-Chloro-3-iodoanthranilic acid
OR70216-1G OR70216-5G OR70216-250MG
APOSOR70216-1GEA 124 PLN
APOSOR70216-1G APOSOR70216-5G APOSOR70216-250MG
2-Amino-5-chloro-3-iodobenzoic acid 95%
2-Amino-5-chloro-3-iodobenzoic acid
Formuła: C₇H₅ClINO₂
MW: 297.478 g/mol
Temp. topnienia: 246…247 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07780627
Numer CAS: 64724-23-8