Drukuj
Isopropyl laurate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR70188-100G OR70188-25G OR70188-5G
APOSOR70188-100GEA 168 PLN
APOSOR70188-100G APOSOR70188-25G APOSOR70188-5G
Isopropyl laurate 98%
Isopropyl laurate
Formuła: C₁₅H₃₀O₂
Gęstość: 0,885 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00451146
Numer CAS: 10233-13-3