Drukuj
4-Phenoxyphenethyl alcohol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(4-Phenoxyphenyl)ethanol
OR70177-1G OR70177-5G
APOSOR70177-1GEA 4060 PLN
APOSOR70177-1G APOSOR70177-5G
4-Phenoxyphenethyl alcohol
4-Phenoxyphenethyl alcohol
Formuła: C₁₄H₁₄O₂
Temp. Wrzenia: 142 °C (0,1 mm Hg)
Temp. topnienia: 14…15 °C
Gęstość: 1,1378 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06201083
Numer CAS: 52446-51-2