Drukuj
3,4-Dihydro-2H-1,4-oxazine, N-BOC protected
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl 2,3-dihydro-4H-1,4-oxazine-4-carboxylate, 4-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-dihydro-2H-1,4-oxazine
OR70142-1G OR70142-5G
APOSOR70142-1GEA 627 PLN
APOSOR70142-1G APOSOR70142-5G
3,4-Dihydro-2H-1,4-oxazine, N-BOC protected
3,4-Dihydro-2H-1,4-oxazine, N-BOC protected
Formuła: C₉H₁₅NO₃
Temp. Wrzenia: 46…47 °C (0,225 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16039461
Numer CAS: 1221347-27-8