Drukuj
2,4'-Dimethylbiphenyl
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR70106-1G OR70106-5G OR70106-10G
APOSOR70106-1GEA 131 PLN
APOSOR70106-1G APOSOR70106-5G APOSOR70106-10G
2,4'-Dimethylbiphenyl
2,4'-Dimethylbiphenyl
Formuła: C₁₄H₁₄
Temp. Wrzenia: 273…276 °C
Gęstość: 0,9924 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD15042185
Numer CAS: 611-61-0