Drukuj
2,3'-Dimethylbiphenyl
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR70105-1G OR70105-250MG
APOSOR70105-1GEA 1280 PLN
APOSOR70105-1G APOSOR70105-250MG
2,3'-Dimethylbiphenyl
2,3'-Dimethylbiphenyl
Formuła: C₁₄H₁₄
Temp. Wrzenia: 273…274 °C
Gęstość: 0,9984 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22628915
Numer CAS: 611-43-8