Drukuj
2-Bromo-3-chlorobenzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR70080-1G OR70080-25G OR70080-5G
APOSOR70080-1GEA 124 PLN
APOSOR70080-1G APOSOR70080-25G APOSOR70080-5G
2-Bromo-3-chlorobenzoic acid
2-Bromo-3-chlorobenzoic acid
Formuła: C₇H₄BrClO₂
MW: 235.462 g/mol
Temp. topnienia: 143…146 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00672931
Numer CAS: 56961-26-3