Drukuj
2,2-Dioxido-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl 1,2,3-oxathiazolidine-3-carboxylate 2,2-dioxide
OR70067-1G OR70067-5G OR70067-10G
APOSOR70067-1GEA 110 PLN
APOSOR70067-1G APOSOR70067-5G APOSOR70067-10G
2,2-Dioxido-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
2,2-Dioxido-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
Formuła: C₇H₁₃NO₅S
MW: 223.247 g/mol
Temp. topnienia: 123…128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD20527196
Numer CAS: 459817-82-4
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS III